Learn More
Pocapavir, MedChemExpress
Código de producto. 16496667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496667 5 mg 5 miligramos
16482926 25 mg 25 miligramos
16470307 50 mg 50 miligramos
16413958 10 mg 10 miligramos
16404976 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104074
MedChemExpress Pocapavir (SCH-48973) is an orally active capsid inhibitor. Pocapavir prevents virion uncoating upon entry into the cell. Pocapavir has antiviral activity against polioviruses. Pocapavir also inhibits enterovirus infections.
Pocapavir (SCH-48973) is an orally active capsid inhibitor. Pocapavir prevents virion uncoating upon entry into the cell. Pocapavir has antiviral activity against polioviruses. Pocapavir also inhibits enterovirus infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pocapavir
CAS 146949-21-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17Cl3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo SCH-48973 V-073
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (236.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(OCC2=CC=C(COC3=CC=C(OC)C=C3Cl)C=C2)C(Cl)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 423.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.72
Porcentaje de pureza 98.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus