Learn More
PNU-74654, MedChemExpress
Código de producto. 16493278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493278 10 mg 10 miligramos
16454536 100 mg 100 miligramos
16440926 200 mg 200 miligramos
16422706 25 mg 25 miligramos
16416007 5 mg 5 miligramos
16409826 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16493278 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101130
MedChemExpress PNU-74654 is an inhibitor of Wnt/β-catenin pathway with an IC50 of 129.8 μM in NCI-H295 cell.
PNU-74654 is an inhibitor of Wnt/β-catenin pathway with an IC50 of 129.8 μM in NCI-H295 cell.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PNU-74654
CAS 113906-27-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (93.65 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C(C)O1)C2=CC=CC=C2OC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 320.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.34
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death