Learn More
Tocris Bioscience™ PNU 74654
Descripción
Binds to β-catenin (KD = 450 nM). Inhibits the interaction between β-catenin and T cell factor 4 (Tcf4) and disrupts the Wnt signaling pathway.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenoxybenzoic acid-[(5-methyl-2-furanyl)methylene]hydrazide |
| CAS | 113906-27-7 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C19H16N2O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 320.34 |