Learn More
Tocris Bioscience™ PNU 282987
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18084222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18084222 10 mg 10 miligramos
18055612 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084222 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2303/10
Selective α7 nAChR agonist
Highly selective α7 nAChR agonist (Ki = 26 nM) displaying negligible blockade of α1β1γδ and α3β4 nAChRs (IC50 ≥ 60 μM). Found to be inactive against a panel of 32 receptors at 1 μM, except 5-HT3 receptors (Ki = 930 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123464-89-1
Fórmula molecular C14H20Cl2N2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PNU 282987
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.75
Pureza >98%
Peso molecular 319.23