Learn More
PNU-282987 S enantiomer free base, MedChemExpress
Descripción
PNU-282987 S enantiomer free base is the S-enantiomer of PNU-282987 free base. PNU-282987 is an α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7 nAChR) agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PNU-282987 S enantiomer free base |
| CAS | 737727-12-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H17ClN2O |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)N[C@H]2C3CCN(CC3)C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 264.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.75 |
| Porcentaje de pureza | 99.58% |
| Mostrar más |