Learn More
PNU-282987, MedChemExpress
Código de producto. 16495248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495248 10 mg 10 miligramos
16405926 100 mg 100 miligramos
16401467 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12560A
MedChemExpress PNU-282987 is a selective α7 nicotinic acetylcholine receptor(α7 nAChR) agonist with Ki of 26 nM; no affinity for α1β1γδ and α3β4 nAChRs (IC50 ≥ 60 μM).
PNU-282987 is a selective α7 nicotinic acetylcholine receptor(α7 nAChR) agonist with Ki of 26 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PNU-282987
CAS 123464-89-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18Cl2N2O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 61 mg/mL (202.52 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (166.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)Cl)N[C@H]2CN3CCC2CC3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 301.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.21
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation