missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PNU-159682, MedChemExpress
Descripción
PNU-159682, a metabolite of the anthracycline Nemorubicin, is a highly potent DNA topoisomerase II inhibitor with excellent cytotoxicity. PNU-159682 acts as a more potent and tolerated ADC cytotoxin than Doxorubicin for ADC synthesis. PNU-159682 can be used in EDV-nanocell technology to overcome drug resistance.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PNU-159682 |
| CAS | 202350-68-3 |
| Color | Reddish Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H35NO13 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (155.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=C(C(C(C(O)=C([C@@H](O[C@H]2C[C@H]3[C@H](O[C@H]4N3CCO[C@@H]4OC)[C@H](C)O2)C[C@@](C(CO)=O)(O)C5)C5=C6O)=C6C7=O)=O)C7=CC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 641.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 641.62 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?