Learn More
Tocris Bioscience™ PNU 142633
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18055872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18055872 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18055872 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1985/10
Highly selective 5-HT1D agonist
Very selective, high affinity 5-HT1D receptor agonist (Ki values are 6 and > 18000 nM at human 5-HT1D and 5-HT1B receptors respectively). Inhibits sympathetically-induced tachycardic responses and blocks neurogenic plasma protein extravasation in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PNU 142633
CAS 187665-65-2
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C24H30N4O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.53
Pureza >98%
Peso molecular 422.529