Learn More
PNU 142300, TRC
Código de producto. 17972955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972955 1 mg 1 miligramo
17984735 0.25 mg 0.25 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17972955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6534001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368891-69-4
Fórmula molecular C16H20FN3O6
Peso molecular (g/mol) 369.34
Sinónimo N-[4-[(5S)-5-[(Acetylamino)methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]-2-fluorophenyl]-N-(2-hydroxyethyl)glycine;
SMILES CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)C2=CC(=C(C=C2)NCCOCC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PNU 142300
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20FN3O6/c1-10(21)19-7-12-8-20(16(24)26-12)11-2-3-14(13(17)6-11)18-4-5-25-9-15(22)23/h2-3,6,12,18H,4-5,7-9H2,1H3,(H,19,21)(H,22,23)/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1336
Porcentaje de pureza >95%