Learn More
PNU-120596, MedChemExpress
Descripción
PNU-120596 (NSC 216666) is a potent and selective α7 nAChR positive allosteric modulator (PMA) with an EC50 of 216 nM. PNU-120596 is inactive against α4β2, α3β4, and α9α10 nAChRs. PNU-120596 has the potential for psychiatric and neurological disorders research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PNU-120596 |
| CAS | 501925-31-1 |
| Color | Gris |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H14ClN3O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 216666 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (160.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC(Cl)=C(C=C1OC)OC)NC2=NOC(C)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 311.72 |
| Mostrar más |