Learn More
Thermo Scientific™ PNPP Substrates
Código de producto. 11889260 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Comprimido
Kit
Líquido
Polvo
Tamaño de la unidad:
1 set
100 ML
105 tabletas
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
11889260 Polvo 25 g
11859270 Comprimido 105 tabletas
10571384 Kit 1 set
10371394 Líquido 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11889260 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34045
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Thermo Scientific™ Pierce PNPP Substrates are powders, tablets, solutions and complete kits of p-nitrophenyl phosphate, a colorimetric, soluble substrate of alkaline phosphatase for use in ELISA applications.
PNPP (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Sal) is a widely used substrate for detecting alkaline phosphatase in ELISA applications. When alkaline phosphatase and PNPP are reacted, a yellow water-soluble reaction product is formed. This reaction product absorbs light at 405 nm. Pierce PNPP is available in four formats: dry crystalline powder, single-use tablets, a stable substrate solution, and a complete kit containing substrate solution and diethanolamine buffer.
El PNPP (p-nitrofenil fosfato, sal disódica) es un sustrato muy utilizado para la detección de fosfatasa alcalina en aplicaciones ELISA. Cuando la fosfatasa alcalina y el PNPP reaccionan, se forma un producto amarillo de reacción soluble en agua. Este producto de reacción absorbe la luz a 405 nm. El PNPP Pierce está disponible en cuatro formatos: polvo cristalino seco, comprimidos de un solo uso, solución de sustrato estable y un kit completo que contiene solución de sustrato y tampón de dietanolamina.
Características destacadas:
  • Absorbencia máxima de 505 nm para la medición mediante lectores de placas ELISA
  • Desarrolla una tonalidad amarilla en la solución tras la reacción con fosfatasa alcalina (AP)
  • Más seguro: la solución contiene un conservante sin mercurio ni acidas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Polvo de 4-nitrofenil fosfato (PNPP) Pierce
Tipo de producto Sustrato ELISA
Cantidad 25 g
Método de detección Colorimétrico
Formulario Polvo
Formato Polvo
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Fosfatasa alcalina
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Ambient