Descripción
PNPP (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Sal) is a widely used substrate for detecting alkaline phosphatase in ELISA applications. When alkaline phosphatase and PNPP are reacted, a yellow water-soluble reaction product is formed. This reaction product absorbs light at 405 nm. Pierce PNPP is available in four formats: dry crystalline powder, single-use tablets, a stable substrate solution, and a complete kit containing substrate solution and diethanolamine buffer.
Características destacadas:
- Absorbencia máxima de 505 nm para la medición mediante lectores de placas ELISA
- Desarrolla una tonalidad amarilla en la solución tras la reacción con fosfatasa alcalina (AP)
- Más seguro: la solución contiene un conservante sin mercurio ni acidas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de sustrato de diaminobenzidina (PNPP) Pierce |
| Tipo de producto | Sustrato ELISA |
| Cantidad | 105 tablets kit |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Formato | Kit |
| Línea de productos | Pierce |
| Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
| Tipo de sustrato | Fosfatasa alcalina |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 5 ml de solución típica de sustrato 1x por pastilla (525 ml en total; aprox. 5250 pocillos a 100 μl por pocillo) • Tampón de dietanolamina, 225 ml • Pastillas de PNPP, 105 pastillas (5 mg / pastilla) Almacenar el tampón a 4 °C y las pastillas de PNPP a - 20 °C. |
Seguridad y manipulación
- PHOSPHATE SUBSTRATE KITNPP
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine, Sodium chloride, Phosphoric acid, 2,2'-iminodiethanol