Descripción
PNPP (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Sal) is a widely used substrate for detecting alkaline phosphatase in ELISA applications. When alkaline phosphatase and PNPP are reacted, a yellow water-soluble reaction product is formed. This reaction product absorbs light at 405 nm. Pierce PNPP is available in four formats: dry crystalline powder, single-use tablets, a stable substrate solution, and a complete kit containing substrate solution and diethanolamine buffer.
El PNPP (p-nitrofenil fosfato, sal disódica) es un sustrato ampliamente utilizado para la detección de fosfatasa alcalina en aplicaciones ELISA. Cuando la fosfatasa alcalina y el PNPP reaccionan, se forma un producto amarillo de reacción soluble en agua. Este producto de reacción absorbe la luz a 405 nm. El PNPP Pierce está disponible en cuatro formatos: polvo cristalino seco, comprimidos de un solo uso, solución de sustrato estable y un kit completo que contiene solución de sustrato y tampón de dietanolamina.
Características destacadas:
- Absorbancia máxima de 505 nm para la medición mediante lectores de placas ELISA
- Desarrolla una tonalidad amarilla en la solución tras la reacción con fosfatasa alcalina (AP)
- Más seguro: la solución contiene un conservante libre de mercurio y de azidas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 1-Step™ PNPP Substrate Solution |
| Tipo de producto | Sustrato ELISA |
| Cantidad | 100 mL |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Formulario | Liquid |
| Formato | Líquido |
| Línea de productos | 1-Step |
| Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
| Tipo de sustrato | Fosfatasa alcalina |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
| Mostrar más |