Learn More
PNPP, hexahidrato disódico, TRC
Código de producto. 30416547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416547 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30416547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6534431G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PNPP','Disodium Hexahydrate
CAS 333338-18-4
Fórmula molecular C6H4NNa2O6P • 6( H2O)
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Disodium 4-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Mono(4-nitrophenyl) Phosphate, Disodium p-Nitrophenyl Phosphate, p-NPP Disodium Salt, p-Nitrophenyl Disodium Phosphate, p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, p-Nitrophenylphosphate Disodium Salt, Mono(p-nitrophenyl) Ester Phosphoric Acid Disodium Salt, p-Nitro-phenol Phosphate Disodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
SMILES O=N(C1=CC=C(C=C1)OP(O[Na])(O[Na])=O)=O.O.O.O.O.O.O
Nombre IUPAC fosfato de 4-nitrofenilo de sodio hexahidratado
Peso molecular (g/mol) 371.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.02