Learn More
MedChemExpress PNPP disodium
Código de producto. 16481579
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481579 1 g 1 g
16469457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481579 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15928
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress PNPP (Para-nitrophenyl phosphate) disodium is a non-proteinaceous chromogenic substrate for alkaline and acid phosphatases used in ELISA and conventional spectrophotometric assays.
Especificaciones
Cantidad 1 g
Requisitos de almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Solubilidad H2O : 160 mg/mL (608.25 mM; Need ultrasonic)
Condiciones de envío Room temperature
CAS 4264-83-9
Peso molecular 263.05 g/mol
Sinónimo Para-nitrophenyl phosphate disodium