Learn More
MedChemExpress PNPG
Código de producto. 16459457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459457 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16459457 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15927
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
MedChemExpress PNPG(4-Nitrophenyl-β-D- glucopyranoside) is a chromogenic β-D-glucosidase substrate, producing a yellow solution upon cleavage.
Especificaciones
CAS 2492-87-7
Solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (159.34 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (33.20 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo 4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Cantidad 5 g
Peso molecular 301.25 g/mol
Tipo de producto Biochemical Assay Reagents
Grado de pureza o calidad 98.33%