missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PNMT Monoclonal Antibody (OTI1F3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17527921
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17527921 100 μL 100 microlitros
17547921 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17527921 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502852

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The product of this gene catalyzes the last step of the catecholamine biosynthesis pathway, which methylates norepinephrine to form epinephrine (adrenaline). The enzyme also has beta-carboline 2N-methyltransferase activity. This gene is thought to play a key step in regulating epinephrine production.

Especificaciones

Antígeno PNMT
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F3
Concentración 0.54 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PNMT
N.º de referencia del gen P11086
Alias de gen PENT, PNMTase
Símbolos de los genes PNMT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human PNMT produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5409
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.