Learn More
Pneumocandin B0, MedChemExpress
Descripción
Pneumocandin B0(L-688786), a key intermediate in the synthesis of the antifungal agent, Cancidas, has led to the identification of several materials with potential for improved performance.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pneumocandin B0 |
| CAS | 135575-42-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C50H80N8O17 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-688786 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (93.88 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@](NC(C(NC([C@@](C[C@@H](O)C1)([H])N1C2=O)=O)[C@H](O)[C@H](C3=CC=C(O)C=C3)O)=O)([H])[C@H](O)CC(N)=O)N4[C@@](C(N[C@@H]([C@@H](C[C@@H](C(NC2[C@H](O)C)=O)NC(CCCCCCCC[C@@H](C)C[C@@H](C)CC)=O)O)O)=O)([H])[C@@H](O)CC4 |
| Peso molecular (g/mol) | 1065.21 |
| Mostrar más |