Learn More
PND-1186, MedChemExpress
Código de producto. 16488547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488547 5 mg 5 miligramos
16476356 100 mg 100 miligramos
16425918 10 mg 10 miligramos
16412067 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13917
MedChemExpress PND-1186 (VS-4718) is a potent, highly-specific and reversible inhibitor of FAK with an IC50 of 1.5 nM. PND-1186 selectively promotes tumor cell apoptosis.
PND-1186 (VS-4718) is a potent, highly-specific and reversible inhibitor of FAK with an IC50 of 1.5 nM. PND-1186 selectively promotes tumor cell apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PND-1186
CAS 1061353-68-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26F3N5O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo VS-4718 SR-2516
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (67.80 mM)
SMILES O=C(NC)C1=CC=CC=C1NC2=CC(NC3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3OC)=NC=C2C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 501.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.5
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease