Learn More
PMSF, MedChemExpress
Código de producto. 16428346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16428346 100 mg 100 miligramos
16402166 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16428346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0496
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress PMSF is an irreversible serine/cysteine protease inhibitor commonly used in the preparation of cell lysates.
PMSF is an irreversible serine/cysteine protease inhibitor commonly used in the preparation of cell lysates.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PMSF
Forma física Solid
CAS 329-98-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H7FO2S
Sinónimo Phenylmethylsulfonyl fluoride Benzylsulfonyl fluoride
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1435.21 mM; Need ultrasonic) ∣Isopropanol : 60 mg/mL (344.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(CC1=CC=CC=C1)(F)=O
Peso molecular (g/mol) 174.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19
Porcentaje de pureza 98.02%