Learn More
Melford PMSF
Descripción
Inhibidor irreversible de la serina proteasa de quimotripsina, calicreina, papaína, subtilisina, trombina y tripsina.
Inhibidor irreversible de serina proteasa de quimotripsina, caliqueina, papaína, subtilisina, trombina y tripsina. Conentración de trabajo: 0,1-1,0 mM.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 329-98-6 |
| Fórmula molecular | C7H7FO2S |
| Cantidad | 25 g |