Learn More
BRAND™ Cubetas de tinción de PMP
Código de producto. 11834060 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11834060 4/paquete paquete de 4
1 options
Código de producto. 11834060 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 474300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    158.20€ / paquete de 4
    Ahorro 20.80€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Fabricado en PMP. Incluye dos tapas: Una para ayudar a proteger contra la evaporación cuando no se está utilizando y otra con una ranura que facilita el proceso de tinción.
  • Fabricado en PMP (polimetilpenteno)
  • Transparente
  • Dimensiones: 101 x 83 x 70mm (sin bandeja)
  • Incluye dos tapas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Color Transparente
Tipo Cubeta de tinción
Para utilizar con (aplicación) Tinción
Cantidad 4/paquete
Dimensiones (L x An) 101 x 83 mm
Longitud (métrico) 101 mm
Anchura (métrico) 83 mm
Altura (métrico) 70 mm