Learn More
Kartell™ Tarro de tinción de PMP Schifferdecker
Código de producto. 10409412
Cambiar vista
Click to view available options
Número de portaobjetos:
20
Tamaño de la unidad:
4 PCS
Código de producto. Número de portaobjetos Tamaño de la unidad
10409412 20 4 PCS
1 options
Código de producto. 10409412 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0035100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    52.43€ / paquete de 4
    Ahorro 1.57€
    2% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tarro de tinción de PMP Shifferdecker, Kartell™, está diseñado para contener hasta veinte portaobjetos de 76 x 26mm espalda contra espalda con 10 sus ranuras.
Kartell™ PMP Shifferdecker Staining Jar is designed to hold up to twenty back to back 76 x 26mm slides with its 10 grooves.
  • Admite portaobjetos de76 x 26mm
  • Diez ranuras
  • Se suministra con cubierta PMP
  • Admite 20 portaobjetos espalda contra espalda
  • El xileno puede resultar cáustico después 2 de días a temperatura ambiente
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre PMP
Forma del fondo Plano
Color Transparente
Material PMP
Tipo Tarro de tinción
Cantidad 4/paq.
Número de portaobjetos 20
Dimensiones (L x An) 76 x 65 mm
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 65 mm
Altura (métrico) 45 mm