Learn More
BRAND™ Cubetas de tinción en PMP Schiefferdecker
Código de producto. 10494871 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de portaobjetos:
20
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Número de portaobjetos Tamaño de la unidad
10494871 20 paquete de 4
1 options
Código de producto. 10494871 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 474410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.33€
    93.40€ / paquete de 4
    Ahorro 16.93€
    15% Descuento
En stock
Fabricado en PMP con patrón Shiefferdecker admite 20 portaobjetos espalda contra espalda.
  • Fabricado en PMP (polimetilpenteno)
  • Transparente
  • Admite 20portaobjetos (10 pares espalda contra espalda)
  • Incluye tapa
  • Dimensiones: 76 x 26 mm
  • Patrón Schiefferdecker
  • Se suministran en paquetes de 4
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Color Transparente
Material PMP
Tipo Cubeta de tinción
Para utilizar con (aplicación) Tinción
Cantidad 4/paquete
Número de portaobjetos 20
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm
Longitud (métrico) 86 mm
Anchura (métrico) 70 mm
Altura (métrico) 51 mm