Learn More
Bohlender™ Desecador PMMA SICCO Auto Star
Código de producto. 10013561
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
330 x 260 x 480 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) Tamaño de la unidad
10013561 330 x 260 x 480 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10013561 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V 187707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3326.79€
    1768.48€ / paquete de 1
    Ahorro 1558.31€
    46% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Utilice este desecador para una gran variedad de aplicaciones de secado. Los desecadores Bohlender™ PMMA SICCO Auto Star cuentan con un marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico, panel trasero de aluminio e incluyen cuatro estantes de vidrio acrílico, un higrómetro y una unidad de secado montada.
  • Se puede utilizar con hasta 26 estantes
  • Apilable
  • Marco de aluminio reforzado con paneles acrílicos
  • Puerta con cierre magnético y junta de goma circular
  • Pies de caucho antideslizantes
  • Higrómetro electrónico fácil de leer
  • Estantes de altura variable de vidrio acrílico
  • Secado automático (no es necesaria la regeneración manual del desecante)
  • Humedad interior baja y constante entre el 20 y el 30 %
  • Estantes telescópicos
Especificaciones
Color Transparente
Material PMMA
Tipo de producto Desecador SICCO Auto Star
Cantidad 1 unidad
Tipo de estante Telescópico
Volumen (métrico) 51 l
Dimensiones interiores (F x An x Al) 330 x 260 x 480 mm
Anchura (métrico) 310 mm
Anchura (métrico) interior 260 mm
Altura (métrico) 480 mm
Fondo (métrico) 375 mm
Fondo interior (métrico) 330 mm