Learn More
ERLAB Conductos para cables de PMMA
Código de producto. 30484795 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Campanas extractoras y carcasas
Conducto de aire de escape y auxiliar
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30484795 Campanas extractoras y carcasas cada uno
30484792 Conducto de aire de escape y auxiliar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30484795 Proveedor ERLAB N.º de proveedor NORT000476/D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    180.00€ / paquete de 1
    Ahorro 14.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Organice y proteja los cables con conductos para cables de PMMA
  • Los conductos para cables permiten una instalación limpia y segura de cables eléctricos en el espacio de trabajo de la campana.
  • Proporcionar resistencia química e inspección visual de los cables.
  • Evite el desorden de cables y protéjase contra el desgaste mecánico y la contaminación
  • Montado en el lado derecho del capó para un acceso ergonómico y una gestión óptima de los cables.
  • Mejora la fluidez del flujo de aire al reducir la obstrucción causada por los cables que ingresan directamente a través del chasis
  • Ideal para configuraciones que involucran múltiples instrumentos, sensores o dispositivos de monitoreo.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Campanas extractoras y carcasas
Tipo de producto Adaptador de transición del conducto superior