Learn More
GVS Membrana PTFE PM 2.5
Descripción
- Cada membrana está numerada secuencialmente con un anillo de soporte de polipropileno resistente químicamente
- La baja masa tare permite determinaciones gravimétricas precisas
- No se utilizan pegamentos ni adhesivos para fabricar las membranas y su diseño estable elimina el enrolamiento, manteniendo la membrana plana y permitiendo el uso robótico
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Formato | Disco |
| Material | PTFE |
| Particle Retention | 2 μm |
| Tamaño de poro | 2 μm |
| Tipo | Filtro de membrana |
| Diámetro (métrico) | 46 mm |