Descripción
- Procesos de mezclado y reducción de tamaño de fiabilidad probada
- Las fuerzas centrífugas extremadamente altas dan como resultado una energía de pulverización muy alta y tiempos de molienda cortos
- Molienda rápida y potente hasta el rango nano
- Resultados reproducibles gracias al control de energía y velocidad
- Adecuado para ensayos a largo plazo
- 2 diferentes modos de molienda (seco y húmedo)
- Sistema opcional de medición de presión y temperatura PM GrindControl
- Amplia gama de materiales para una molienda sin contaminación
- Deslizador de seguridad para un funcionamiento seguro
- Estabilidad perfecta en el laboratorio gracias a la tecnología FFCS
- Sensor de contrapeso y desequilibrio innovador para un funcionamiento sin supervisión
- Ajuste cómodo de los parámetros a través de la pantalla y el funcionamiento ergonómico de 1 botón
- Ventilación automática de la cámara de molienda
- Se pueden almacenar 10 SOP
- Hora de inicio programable
- La reserva por fallo del suministro eléctrico garantiza el almacenamiento del tiempo de molienda restante
- Tarros con junta tórica para un funcionamiento seguro y a presión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Molino de bolas planetario |
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 415 x 630 x 468 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, biología, química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, alimentos, geología/metalurgia, vidrio/cerámica, medicina/productos farmacéuticos |
| Altura (métrico) | 468 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Interfaz | RS 232/RS 485 |
| Longitud (métrico) | 415 mm |
| Modelo | PM 100 CM |
| Mostrar más |