Learn More
Invitrogen™ PLXNC1 Polyclonal Antibody
Código de producto. 15548222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15548222 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15548222 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA547730
Sheep Polyclonal Antibody
In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse Plexin A1, A2, A3, recombinant human Plexin B1, B2, and D1 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Receptor for SEMA7A, for smallpox semaphorin A39R, vaccinia virus semaphorin A39R and for herpesvirus Sema protein. Binding of semaphorins triggers cellular responses leading to the rearrangement of the cytoskeleton and to secretion of IL6 and IL8. {ECO:0000250, ECO:0000269; PubMed:20727575}.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PLXNC1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica PLXNC1
N.º de referencia del gen Q9QZC2
Alias de gen 2510048K12Rik; AW742158; CD232; CD232 antigen; plexin (semaphorin receptor); plexin C1; plexin-C1; PLXNC1; PLXN-C1; receptor for viral semaphorin protein; receptor for virally-encoded semaphorin; Vespr; VESPRplexin-C1; viral-encoded semaphorin protein receptor; virus-encoded semaphorin protein receptor
Símbolos de los genes PLXNC1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno CHO-derived recombinant mouse Plexin C1 Ala35-Thr950.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54712
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG