Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Pluvius
Código de producto. 15979091
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
41
42
43
44
46
49
Tamaño de la unidad:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15979091 49 1 par
13419599 41 1 par
13439599 42 1 par
13459599 43 1 par
13469599 44 1 par
13489599 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15979091 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM93786849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.86€
    172.20€ / 1 pares
    Ahorro 119.66€
    40% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Protegidos con Sympatex™, uno de los materiales más resistentes y repelentes de líquidos que existen, incluyendo productos químicos corrosivos. Proporciona un agarre excepcional en todo tipo de clima y un buen ajuste del pie.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Estructura de cuero de grano entero / Sympatex™
  • Resistente a los productos químicos / Repelente de líquidos
  • Suela GripForce™ Duo resistente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro, Gris
Diseñar Pluvius
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver/Sympatex™
Material Cuero
Tamaño 49
Material del dedo del pie Acero
Resistente a Productos químicos