Learn More
PluriSIn 1, MedChemExpress
Código de producto. 16406758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16406758 10 mg 10 miligramos
16402837 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16406758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15700
MedChemExpress PluriSIn 1 (NSC 14613) is an inhibitor of stearoyl-coA desaturase (SCD), and is a pluripotent cell-specific inhibitor.
PluriSIn 1 (NSC 14613) is an inhibitor of stearoyl-coA desaturase (SCD), and is a pluripotent cell-specific inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PluriSIn 1
CAS 91396-88-2
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11N3O
Cantidad 10 mg
Sinónimo NSC 14613
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (468.96 mM)
SMILES O=C(C1=CC=NC=C1)NNC2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 213.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.24
Porcentaje de pureza 99.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death