Learn More
Pluripotin, MedChemExpress
Código de producto. 16470116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470116 2 mg 2 miligramos
16465036 100 mg 100 miligramos
16454058 10 mg 10 miligramos
16452936 25 mg 25 miligramos
16436757 5 mg 5 miligramos
16410417 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16470116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10579
MedChemExpress Pluripotin is a dual inhibitor of ERK1 and RasGAP with KDs of 98 nM and 212 nM, respectively. Pluripotin also inhibits RSK1, RSK2, RSK3, and RSK4 with IC50s of 0.5, 2.5, 3.3, and 10.0 μM, respectively.
Pluripotin is a dual inhibitor of ERK1 and RasGAP with KDs of 98 nM and 212 nM, respectively. Pluripotin also inhibits RSK1, RSK2, RSK3, and RSK4 with IC50s of 0.5, 2.5, 3.3, and 10.0 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pluripotin
Forma física Solid
CAS 839707-37-8
Color Blanco
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H25F3N8O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo SC1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (59.94 mM)
SMILES CN1C(NC2=NC=C3C(N(C)C(N(C4=CC(NC(C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)=O)=CC=C4C)C3)=O)=N2)=CC(C)=N1
Peso molecular (g/mol) 550.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.54
Porcentaje de pureza 98.19%