Learn More
Invitrogen™ Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit
Código de producto. 15554384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15554384 40 tests paquete de 40
1 options
Código de producto. 15554384 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A24881
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Kit de inmunocitoquímica de cuatro marcadores de células madre pluripotentes
El kit de inmunocitoquímica de cuatro etiquetadores de células madre pluripotentes permite un análisis óptimo basado en imágenes de cuatro marcadores clave de células madre pluripotentes humanas (PSC): OCT4, SOX2, SSEA4 y TRA-1-60. Este kit de inmunocitoquímica (ICC) de alto rendimiento incluye un conjunto completo de anticuerpos primarios y secundarios, una tinción de ADN nuclear y tampones prefabricados para un experimento de tinción optimizado. Para caracterizar las células madre pluripotentes solo mediante dos etiquetadores, recomendamos el kit de inmunocitoquímica de células madre pluripotentes (OCT4, SSEA4) o el kit de inmunocitoquímica de células madre pluripotentes (SOX2, TRA-1-60).
Con el kit de inmunocitoquímica de cuatro marcadores de células madre pluripotentes, puede:
  • Confirmar la expresión de etiquetadores clave de células madre pluripotentes con anticuerpos altamente específicos
  • Obtener más información por muestra midiendo más de un marcador a la vez
  • Generar bonitas imágenes multiplexadas con el mínimo esfuerzo
  • Ahorrar tiempo y evitar la pérdida de células minimizando los pasos de lavado innecesarios en el protocolo de tinción
  • Procesar las muestras con confianza utilizando un conjunto completo y optimizado de reactivos ICC
    Confirme la expresión de los etiquetadores PSC clave
    Los anticuerpos incluidos en el kit se han seleccionado y validado cuidadosamente para un alto rendimiento en el análisis ICC de las PSC, independientemente de si se cultivan en sistemas de medios dependientes de alimentación o no dependientes de alimentación. OCT4 y SOX2 son etiquetadores nucleares críticos, mientras que SSEA4 y TRA-1-60 son etiquetadores de superficie celular importantes.
    Obtenga más información por muestra
    Las combinaciones de anticuerpos del kit se han diseñado para permitir la evaluación específica y simultánea de dos etiquetadores a la vez (por ejemplo, OCT4 y SSEA4 y SOX2 y TRA-1-60) junto con la tinción de ADN nuclear para ayudar a ahorrar tiempo y preciadas muestras.
    Genere increíbles imágenes multiplexadas
    Gracias al rendimiento superior de los colorantes brillantes y fotoestables Alexa Fluor™, este kit permite la obtención de increíbles imágenes multiplexadas de la expresión de etiquetadores PSC mediante sets de filtros azules, verdes y naranjas/rojos disponibles habitualmente.
    Minimice los pasos de lavado innecesarios
    El método optimizado recomendado para este kit elimina los pasos de lavado innecesarios de los protocolos ICC estándar, por lo que ahorra tiempo y reduce la probabilidad de pérdida de células durante el protocolo de tinción, en especial cuando se utilizan cubreobjetos de vidrio o portaobjetos de cámara. Solo son necesarios lavados después de la incubación con anticuerpos primarios y secundarios.
    Procese las muestras con confianza
    El conjunto optimizado de tampones de fijación, permeabilización, bloqueo y lavado prefabricados le permite centrarse en dar respuesta a las preguntas científicas en lugar de dedicar tiempo a preparar reactivos y determinar la compatibilidad.
    Ventajas
    El kit de inmunocitoquímica de cuatro etiquetadores de células madre pluripotentes se escala con facilidad para adaptarse a cualquier formato de placa de cultivo, platillo o portaobjetos e incluye reactivos suficientes para teñir 40 muestras utilizando un volumen de tinción de 50 μl. (Consulte los detalles del contenido del kit a continuación).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Conjugado 2 colores, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594
    Cantidad 40 tests
    Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura entre -20 °C y 4 °C:
  • 10 µl de OCT4 de conejo antihumano (200X)
  • 20 µl de SOX2 de rata antihumano (100X)
  • 20 µl de SSEA4 de ratón antihumano (100X)
  • 20 µl de ratón antihumano TRA-1-60 (100X)
  • 20 µl de Alexa Fluor™ 555 burro anticonejo (250X)
  • 20 µl de Alexa Fluor™ 594 burro anticonejo (250X)
  • 20 µl de Alexa Fluor™ 488 burro antirrata (250X)
  • 20 µl de IgM Alexa Fluor™ 555 cabra antirratón (250X)
  • 20 µl de IgM Alexa Fluor™ 594 cabra antirratón (250X)
  • 20 µl de Alexa Fluor™ 488 IgG3 de cabra antirratón (250X)
    Almacenar de -20 °C a temperatura ambiente:
  • 1 vial de reactivo NucBlue™ Fixed Cell ReadyProbes™ (1X)
  • 10 ml de solución fijadora (1X)
  • 10 ml de solución de permeabilización S (1X)
  • 20 ml de solución bloqueante (1X)
  • 20 ml de tampón de lavado (10X)
  • Tipo de producto Kit de inmunocitoquímica
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Nombre del producto
    • Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • Carcinogenicidad Categoría 1B
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
    • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
    • Sensibilización cutánea Categoría 1
    • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
    Indicaciones de peligro
    • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
    • H318-Provoca lesiones oculares graves.
    • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
    • H350-Puede provocar cáncer.
    • H371-Puede provocar daños en los órganos.
    Consejos de prudencia
    • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
    • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
    • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
    • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
    • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
    • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde