Learn More
Buerkle™ Sifón de inmersión desechable
Código de producto. 10780763 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 mL
175 mL
275 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10780763 75 mL cada uno
10530372 175 mL cada uno
10520372 275 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10780763 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53870050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.10€
    10.90€ / paquete de 1
    Ahorro 6.20€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Deseche el tomamuestras en lugar de llevar a cabo un complicado proceso de limpieza. Los sifones de émbolo desechables Buerkle™ están fabricados de polietileno transparente que resiste la adhesión y minimiza la retención de muestras.
Después de tomar muestras de líquidos fuertemente adhesivos, puede ser más rentable desechar el tomamuestras que llevar a cabo un complicado proceso de limpieza.
  • Construido de polietileno transparente que resiste la adhesión del material de la muestra, minimizando la retención de la muestra en el sifón del émbolo.
  • Los contenidos son claramente visibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sifón de conexión directa
Material HDPE
Capacidad (métrico) 75 mL
Desechables Un solo uso
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Apto para el uso con alimentos
Longitud (métrico) 500 mm