Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Reemplazo del émbolo para CTC Jeringas PAL RTC LC
Código de producto. p-8449011
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
13159035 10 ml cada uno
13149035 1 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13159035 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 032855
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Émbolos de repuesto para jeringa SGE para jeringas estancas a gas
  • Émbolos de repuesto para jeringas gastight
  • Diseñado para adaptarse al cilindro de jeringa específico para mantener un sellado estanco a gases
  • Para utilizar con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Material PTFE (émbolo)
Tipo de producto Émbolo de repuesto
Volumen (métrico) 10 ml
Para utilizar con (equipo) Jeringas CTC PAL RTC LC
Tipo de conexión Estanca a los gases