Learn More
asecos™ Hoja de lata de émbolo
Código de producto. 17886456 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17886456 2 L cada uno
17826336 1 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17886456 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40098
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La hoja con émbolo es ideal para humedecer de forma segura trapos y esponjas de limpieza.
  • Incluye etiqueta de seguridad multilingüe para el etiquetado del contenido.
  • Unidad de bombeo con placa de protección de acero inoxidable montada sobre resorte y parallamas integrado
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente con émbolo
Capacidad (imperial) 0,5 gal
Capacidad (métrico) 2 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Trapos y esponjas de limpieza humectantes seguros
Material Polietileno
Anchura (imperial) 5,71 in
Anchura (métrico) 145.00 mm
Altura (imperial) 10,43 in
Altura (métrico) 265.00 mm
Peso (imperial) 1.65 lb.
Peso (métrico) 0.75 kg