Learn More
Plumbagin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Plumbagin |
| CAS | 481-42-5 |
| Fórmula molecular | C11 H8 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,4-Naphthalenedione, 5-hydroxy-2-methyl-, 1,4-Naphthoquinone, 5-hydroxy-2-methyl- (7CI,8CI), Plumbagin (6CI), 2-Methyl-5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, 2-Methyl-5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-Methyljuglone, 5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthalenedione, 5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone, NSC 236613, NSC 688284, Plumbagine, Plumbagone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8O3/c1-6-5-9(13)10-7(11(6)14)3-2-4-8(10)12/h2-5,12H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)c2c(O)cccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-2-metilnaftaleno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 188.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0473 |