Learn More
Plumbagin, MedChemExpress
Código de producto. 16484917
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16484917 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16484917 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1497
MedChemExpress Plumbagin (2-Methyljuglone) is a naphthoquinone isolated from Plumbago zeylanica L, exhibits anticancer and antiproliferative activities.
Plumbagin (2-Methyljuglone) is a naphthoquinone isolated from Plumbago zeylanica L, exhibits anticancer and antiproliferative activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plumbagin
CAS 481-42-5
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H8O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Methyljuglone
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (797.11 mM)
SMILES O=C1C(C)=CC(C2=C1C=CC=C2O)=O
Peso molecular (g/mol) 188.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease