Learn More
Globe Scientific Tapones para tubos de centrífuga de 15 mL
Código de producto. 31923316 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31923316 Natural paquete de 1000
1 options
Código de producto. 31923316 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 6263C
Modernice sus elementos esenciales de laboratorio con Globe Scientific
Usar código promocional 27959
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Globe Scientific Inc. Los tapones de tapa para tubos de centrífuga de 15 mL son adecuados para aberturas de 17 mm de diámetro
  • Los condensadores flexibles de polietileno ofrecen mejor resistencia a fugas que los condensadores estándar
Especificaciones
Tamaño del tapón 17 mm
Tipo de producto Tapón hermético con brida
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material LDPE
Color Natural
N.° por paquete 1000
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de centrífuga de 15 mL de tapa lisa
Desechables Un solo uso