Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos de valoración de metales combinados Plug and Play
Código de producto. 15159425 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Valoración de redox/precipitación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15159425 Valoración de redox/precipitación cada uno
1 options
Código de producto. 15159425 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51109530
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Sensor Plug and Play con chip de sensor integrado para un manejo seguro. Los electrodos de valoración de metales combinados Plug and Play Mettler Toledo contienen cerámica frita para valoraciones de redox/precipitación con cambio en el valor de pH.
  • Incluye un elemento de detección de metal puro
  • Sistema de referencia ARGENTHAL presente
  • Electrolito de referencia rellenable (3 mol/l de KCl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector S12, S7
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo Electrodo
Referencia interna ARGENTHAL™
Junta Cerámica frita
Longitud (imperial) 5,8 in
Longitud (métrico) 149,5 mm
Electrolito de referencia KCl de 3 mol/l
Intervalo de temperatura (imperial) de - 0 °F a 176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Para utilizar con (equipo) Valoración de redox/precipitación