Learn More
SI Analytics™ Enchufes y cables de conexión
Código de producto. 10684661 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
1 m
2 m
5 m
10 m
Tipo:
Combinación de cable y enchufe
K 1 A
K 10 A
K2X
K5A
L 1 A
L 1 BNC
L 1 N
L 1 NN
L 1 R
L 2 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Tipo Tamaño de la unidad
10684661 1 m L 1 A cada uno
10001072 1 m L 1 NN cada uno
10535553 5 m K 10 A cada uno
10326932 1 m L 1 N cada uno
10604671 1 m L 1 BNC cada uno
10406812 1 m K 1 A cada uno
10305111 1 m L 1 R cada uno
10466165 2 m L 2 A cada uno
10652832 5 m Combinación de cable y enchufe cada uno
10152071 2 m K2X cada uno
10559371 10 m K5A cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10684661 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285122456
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Los enchufes y cables de conexión SI Analytics™ están disponibles en varias combinaciones de toma de electrodo, conector de instrumento y longitud de cables.
  • Conector coaxial para electrodos combinados de pH, redox, amoniaco y sodio, electrodos únicos de pH y redox, así como electrodos de referencia en la serie Plus. Los conectores de las series L y LB son compatibles. Las tomas LB coinciden con los colores de los electrodos BlueLine
  • Electrodo de conexión para electrodos de referencia de la serie anterior
  • Conectores para celdas de medición de conductividad con sensor de temperatura y celdas de oxígeno, para modelos más antiguos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector DIN
Para utilizar con (equipo) Electrodos conectores para electrodos de ORP y pH con cabezal de enchufe
Tipo L 1 A
Incluye Cable coaxial de 1 m, enchufe de instrumento DIN
Longitud del cable (métrico) 1 m