Descripción
- Conector coaxial para electrodos combinados de pH, redox, amoniaco y sodio, electrodos únicos de pH y redox, así como electrodos de referencia en la serie Plus. Los conectores de las series L y LB son compatibles. Las tomas LB coinciden con los colores de los electrodos BlueLine
- Electrodo de conexión para electrodos de referencia de la serie anterior
- Conectores para celdas de medición de conductividad con sensor de temperatura y celdas de oxígeno, para modelos más antiguos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Electrodo de conexión coaxial |
| Tipo | L 1 BNC |
| Incluye | Cable coaxial de 1 m, enchufe de instrumento BNC |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |