Learn More
Hamilton™ Tapón 1/4-28, 10 roscas por paquete
Descripción
Hoja de especificaciones
- Conexión 1– Macho 1/4-28
- Conexión 2– Enchufar
- Material de montaje– CTFE
- Presión máxima– 87 psi (6 bares)
- Cantidad de ventas– 10 por paquete
- IDENTIFICACIÓN– Enchufar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rosca |
| Cantidad | 10/paq |
| Material | CTFE |