Learn More
BRAND™ Software PLTconnect™
Código de producto. 15510682 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Puerto USB de PC y pipetas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15510682 Puerto USB de PC y pipetas cada uno
1 options
Código de producto. 15510682 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 703980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    155.36€ / paquete de 1
    Ahorro 7.64€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Software para la unidad PLT
  • El PLTconnect™ El software le brinda la seguridad adicional de saber que todos los resultados de sus pruebas están documentados en todo momento.
  • PLTconnect™ transmite los resultados de las pruebas para cada pipeta de forma automática y segura a través de USB puerto en el PC, almacenándolos allí en una base de datos o como un certificado de prueba
  • Esto significa que siempre tiene acceso a los resultados de las pruebas de sus pipetas y puede imprimir los certificados según se requiera.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción transmisión de forma automática y segura de los resultados de las pruebas para cada pipeta.
Para utilizar con (aplicación) Documentación de los resultados de las pruebas
Para utilizar con (equipo) Puerto USB de PC y pipetas