Learn More
PLpro inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16497356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497356 100 mg 100 miligramos
16489857 5 mg 5 miligramos
16477388 10 mg 10 miligramos
16473417 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17542
MedChemExpress PLpro inhibitor is a potent inhibitor of papain-like protease (PLpro) with an IC50 of 2.6 μM. PLpro inhibitor inhibits SARS-CoV-2 PLpro with an IC50 of 5.0 μM and an EC50 of 21.0 μM.
PLpro inhibitor is a potent inhibitor of papain-like protease (PLpro) with an IC50 of 2.6 μM. PLpro inhibitor inhibits SARS-CoV-2 PLpro with an IC50 of 5.0 μM and an EC50 of 21.0 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PLpro inhibitor
Forma física Solid
CAS 1093070-14-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (121.24 mM)
SMILES O=C(C1=CC(NC(C)=O)=CC=C1C)N[C@H](C)C2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 346.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.42
Porcentaje de pureza 99.77%