Learn More
Plinabulin, MedChemExpress
Descripción
Plinabulin (NPI-2358) is a vascular disrupting agen (VDA) against tubulin-depolymerizing with an IC50 of 9.8 nM against HT-29 cells. Plinabulin binds the colchicine binding site of β-tubulin preventing polymerization and has potent inhibitory to tumor cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Plinabulin |
| CAS | 714272-27-2 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H20N4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NPI-2358 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (148.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N/C1=C\C2=C(NC=N2)C(C)(C)C)/C(NC1=O)=C/C3=CC=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 336.39 |
| Mostrar más |