Learn More
BTX™ Alicates para manipulador de microplacas de electroporación de alto rendimiento
Description
Características y ventajas:
- Fabricados con un diente plastificado específico para sujetar los pines de contacto de oro, pero sin marcar ni dañar la integridad de la conductividad del voltaje, estos alicates vienen de serie con el manipulador de placas de alto rendimiento, pero también se pueden comprar por separado.
Spécification
Spécification
| Para utilizar con (equipo) | BTX Manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento |
| Grado | Precisión general |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?