Learn More
Plicamycin, MedChemExpress
Código de producto. 16450738
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16450738 5 mg 5 miligramos
16442019 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16450738 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0122
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Plicamycin is a selective specificity protein 1 (Sp1) inhibitor. Plicamycin inhibits the growth of various cancers by decreasing Sp1 protein.
Plicamycin is a selective specificity protein 1 (Sp1) inhibitor. Plicamycin inhibits the growth of various cancers by decreasing Sp1 protein.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plicamycin
CAS 18378-89-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C52H76O24
Cantidad 5 mg
Sinónimo Mithramycin A
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (92.15 mM)
SMILES O=C([C@H]([C@@]([C@H](OC)C([C@@H](O)[C@H](O)C)=O)([H])C1)O[C@@](O[C@H](C)[C@H]2O)([H])C[C@H]2O[C@@](O[C@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@H]3O[C@@](O[C@H](C)[C@H]4O)([H])C[C@@]4(O)C)C(C1=CC5=CC(O[C@H](O[C@H](C)[C@H]6O)C[C@H]6O[C@@](O[C@H](C)[C@H]7O)([H])C[C@H]7O)=C(C)C(O)=C85)=C8O
Peso molecular (g/mol) 1085.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 1085.15
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death