Learn More
Melford Plicamicina
Código de producto. 30018682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018682 5 mg 5 miligramos
30018681 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018682 Proveedor Melford N.º de proveedor P303000.005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La plicamicina, también conocida como mitramicina o mitracina, es un antibiótico antineoplásico producido por la bacteria Streptomyces plicatus.
La plicamicina, también conocida como mitramicina o mitracina, es un antibiótico antineoplásico producido por la bacteria Streptomyces plicatus. La plicamicina se une al ADN e inhibe la síntesis de ADN y ARN. Lo logra uniéndose a las regiones ricas en guanina-citosina (GC) del ADN, impidiendo la transcripción de información genética en ARN. Como resultado, se altera la síntesis de proteínas y otros componentes celulares esenciales.
La plicamicina inhibe la actividad de los osteoclastos, las células responsables de descomponer el tejido óseo. Además, interfiere con la función de ciertos factores de transcripción, como Sp1 (proteína de especificidad 1). Los factores de transcripción son proteínas que regulan la transcripción de genes. Al interrumpir la actividad de los factores de transcripción, la plicamicina afecta la expresión de genes involucrados en el crecimiento y la diferenciación celular.
Los investigadores pueden emplear plicamicina para investigar sus efectos sobre la expresión genética, la regulación del ciclo celular y la apoptosis en las células cancerosas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plicamycin
CAS 18378-89-7
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C52H76O24