Learn More
PLGA (50:50), MedChemExpress
Descripción
PLGA (poly(lactic-co-glycolic acid)) (50:50) is a copolymer of poly lactic acid (PLA) and poly glycolic acid (PGA) which can be used to fabricate devices for drug delivery and tissue engineering applications.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PLGA (50:50) |
| Color | White |
| CAS | 34346-01-5 |
| Forma física | Sólido |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Sinónimo | poly(lactic-co-glycolic acid) (50:50) |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Cantidad | 1 g |
| SMILES | O=C(O)C(C)OC(CO[H])=O.[x].[y] |
| Grado | Research |